Tlačiť
Hydraziniumsulfát ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423770500 423771000 423775000
ACRO423770500EA 37.02 EUR
ACRO423770500 ACRO423771000 ACRO423775000
Hydraziniumsulfát ACS
Hydraziniumsulfát
Vzorec: NH₂NH₂·H₂SO₄
Teplota tavenia: 254 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044873
Číslo CAS: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %