Tlačiť
Hydrazinium hydroxid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
A14005.36EA 69.8 EUR
A14005.36 A14005.0E A14005.18 A14005.30
Hydrazinium hydroxid 98+%
Hydrazin-Hydrat
Purity: 98+% CAS No.: 7803-57-8 Molecular Formula: H4N2.H2O Formula Weight: 50.06 (32.05anhy) Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Amine-like Melting Point: -52° Boiling Point: 120-121° Merck Reference: 14,4771 UN No.: 2030 MDL No.: MFCD00149931
Vzorec: H₆N₂O
Mw: 32.05 g/mol (anhy)
Teplota varu: 120…121 °C
Teplota tavenia: –52 °C
Hustota: 1.027
Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149931
Číslo CAS: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
OSN: 2030
ADR: 8 II