Tlačiť
Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
196711000 196715000
ACRO196711000EA 38.17 EUR
ACRO196711000 ACRO196715000
Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
Mw: 32.05 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: –51.5 °C
Hustota: 1.0315 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00149931
Číslo CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
OSN: 2030
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)