Tlačiť
Chlorid hydroxylamonný 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 290.81 EUR
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Chlorid hydroxylamonný 99+%
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155…158 °C (rozkl.)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051089
Číslo CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
OSN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %