Tlačiť
Chlorid hydroxylamonný 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 230.24 EUR
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
Chlorid hydroxylamonný 97%
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
Teplota varu: 306 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155…158 °C (rozkl.)
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051089
Číslo CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
OSN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %