Tlačiť
Guanidiniumthiokyanát ≥99.0% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
0380-250GEA 190.53 EUR
0380-250G 0380-500G 0380-10KG
Guanidiniumthiokyanát ≥99.0% for biotechnology
Guanidiniumthiokyanát
A powerful protein denaturant used to inactivate endogenous RNases during the isolation of RNA from tissues and bacterial cultures.
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Teplota tavenia: 118 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013027
Číslo CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@280nm (70%, Water) ≤0.8
Abs.@300nm (6M, Water) <0.1
Abs.@410nm (6M, Water) <0.1
Copper <0.0001%
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead <0.0001%
Melting Point 118 – 121 °C
Protease none detected
Purity >99%
RNase none detected