Tlačiť
Guanidiniumthiokyanát 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 131.97 EUR
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidiniumthiokyanát 99% for biochemistry
Guanidiniumthiokyanát
Vzorec: CH₅N₃·CHNS
Teplota tavenia: 118…122 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013027
Číslo CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm