Guanidinium nitrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Guanidine nitrate
L09643.30
L09643.0B
L09643.30EA
49.74
EUR
L09643.30
L09643.0B
Guanidinium nitrate ≥98%
Guanidinium nitrate
Purity: 98%
CAS No.: 506-93-4
Molecular Formula: CH6N4O3
Formula Weight: 122.08
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3596600
Merck Reference: 14,4562
UN No.: 1467
MDL No.: MFCD00013028
Vzorec:
CH₆N₄O₃ Teplota tavenia: 213…216 °C Hustota: 1,44 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013028 Číslo CAS: 506-93-4 EINECS: 208-060-1 OSN: 1467 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,4562 |