Tlačiť
Guanidinium nitrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Guanidine nitrate
L09643.30 L09643.0B
L09643.30EA 49.74 EUR
L09643.30 L09643.0B
Guanidinium nitrate ≥98%
Guanidinium nitrate
Purity: 98% CAS No.: 506-93-4 Molecular Formula: CH6N4O3 Formula Weight: 122.08 Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 213-216° Beilstein Reference: 3596600 Merck Reference: 14,4562 UN No.: 1467 MDL No.: MFCD00013028
Vzorec: CH₆N₄O₃
Teplota tavenia: 213…216 °C
Hustota: 1,44
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013028
Číslo CAS: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
OSN: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,4562