Tlačiť
Polymyxin B sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1004-10MU P1004-1MU P1004-25MU P1004-50MU P1004-5MU
SIALP1004-10MUEA 300.82 EUR
SIALP1004-10MU SIALP1004-1MU SIALP1004-25MU SIALP1004-50MU SIALP1004-5MU
Polymyxin B sulphate, Sigma-Aldrich®
Polymyxin B sulphate
Vzorec: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Mw: 1385.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131991
Číslo CAS: 1405-20-5