Tlačiť
Polymyxin B sulphate, powder USP, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0972-10MU P0972-1MU P0972-50MU
SIALP0972-10MUEA 698.98 EUR
SIALP0972-10MU SIALP0972-1MU SIALP0972-50MU
Polymyxin B sulphate, powder USP, Sigma-Aldrich®
Polymyxin B sulphate
Vzorec: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Mw: 1385.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131991
Číslo CAS: 1405-20-5