Tlačiť
Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ400
G3272-100G G3272-1KG G3272-25G G3272-2KG G3272-500G
SIALG3272-100GEA 149.01 EUR
SIALG3272-100G SIALG3272-1KG SIALG3272-25G SIALG3272-2KG SIALG3272-500G
Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Mw: 95.53
Teplota tavenia: 185
Hustota: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013026
Číslo CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM