Tlačiť
Guanidiniumchlorid
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1499.1000 A1499.9025
A1499.1000EA 225.43 EUR
A1499.1000 A1499.9025
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Teplota tavenia: 185 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013026
Číslo CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM