Tlačiť
Guanidiniumkarbonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20611.0100 8.20611.1000
8.20611.0100EA 60.97 EUR
8.20611.0100 8.20611.1000
Guanidiniumkarbonát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumkarbonát
Vzorec: C₃H₁₂N₆O₃
Teplota tavenia: 197 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013029
Číslo CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3