Guanidiniumkarbonát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
A12853.0BEA
78.22
EUR
A12853.0B
A12853.0I
A12853.30
Guanidiniumkarbonát ≥98%
Guanidiniumkarbonát
Purity: 98%
CAS No.: 593-85-1
Molecular Formula: C3H12N6O3
Formula Weight: 180.17
Melting Point: ca 198° dec.
Beilstein Reference: 3628359
Vzorec:
C₃H₁₂N₆O₃ Teplota tavenia: ∼ 198 °C (rozkl.) Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013029 Číslo CAS: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |