Tlačiť
Guanidiniumkarbonát 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
120220010 120222500 120220051
ACRO120220010EA 109.51 EUR
ACRO120220010 ACRO120222500 ACRO120220051
Guanidiniumkarbonát 99+%
Guanidiniumkarbonát
Vzorec: C₃H₁₂N₆O₃
Teplota tavenia: 267…270 °C
Hustota: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013029
Číslo CAS: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)