Tlačiť
Nový fuchsin C.I. 42520
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 113.12 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
Nový fuchsin C.I. 42520
Nový fuchsin
Soluble in water and ethanol.
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012567
Číslo CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7