Tlačiť
Nový fuchsin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
212140250 212141000
ACRO212140250EA 56.08 EUR
ACRO212140250 ACRO212141000
Nový fuchsin
Nový fuchsin
Vzorec: C₂₂H₂₄ClN₃
Mw: 365.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012567
Číslo CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 550 to 554 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (at lambda max.)