Tlačiť
bazický fuchsin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
A12952.06 A12952.14 A12952.22
A12952.06EA 27.64 EUR
A12952.06 A12952.14 A12952.22
bazický fuchsin
bazický fuchsin
CAS No.: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Formula Weight: 337.86 Melting Point: 268-270° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4166684 Merck Reference: 14,5652 MDL No.: MFCD00012569
Vzorec: C₂₀H₂₀ClN₃
Mw: 337.85
Teplota tavenia: 268…270 °C (rozkl.)
Hustota: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012569
Číslo CAS: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 14,5652