Tlačiť
Malachitová zeleň oxalát
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
A16186.14 A16186.22
A16186.14EA 36.45 EUR
A16186.14 A16186.22
Malachitová zeleň oxalát
Malachitová zeleň oxalát
CAS No.: 2437-29-8 Molecular Formula: C52H54N4O12 Formula Weight: 927.02 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Green Melting Point: 164° dec. Beilstein Reference: 3644550 Merck Reference: 14,5699 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011766
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 Colourless
Vzorec: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Mw: 927.02
Teplota tavenia: 164 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011766
Číslo CAS: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2dffa05d1d66e7e32371284ada0fcf1a0faa7d0&vid=950afba5ed94b79530cd91b1261e3c2223d2aecd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM