Tlačiť
N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid, Millipore®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
07770-100G 07770-25G
SIAL07770-100GEA 0 EUR
SIAL07770-100G SIAL07770-25G
N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid, Millipore®
N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid
Vzorec: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Teplota tavenia: 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012991
Číslo CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280