N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
204350250
204351000
ACRO204350250EA
150.82
EUR
ACRO204350250
ACRO204351000
N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid 99%
N,N-Dimethyl-1,4-fenylendiamoniumdichlorid
Vzorec:
(CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl Teplota tavenia: 222 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012991 Číslo CAS: 536-46-9 EINECS: 208-635-7 OSN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03280 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to yellow to beige to pink to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to yellow to purple-brown |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |