Tlačiť
Spermidine trihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
85578-1G 85578-5G
SIAL85578-1GEA 66.19 EUR
SIAL85578-1G SIAL85578-5G
Spermidine trihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Spermidine trihydrochloride
Vzorec: C₇H₂₂Cl₃N₃
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012918
Číslo CAS: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893