Dimethylamoniumchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Dimethylamine hydrochloride
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
A12133.0IEA
377.46
EUR
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
Dimethylamoniumchlorid ≥98%
Dimethylamoniumchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 506-59-2
Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl
Formula Weight: 81.55
Melting Point: 168-174°
Beilstein Reference: 3589311
Merck Reference: 14,3228
MDL No.: MFCD00012477
Vzorec:
C₂H₈ClN Teplota tavenia: 168…174 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012477 Číslo CAS: 506-59-2 EINECS: 208-046-5 Merck Index: 14,3228 |