Tlačiť
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
38310-1EA 38310-6X1EA
38310-1EAEA 119.13 EUR
38310-1EA 38310-6X1EA
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M AgNO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: AgNO₃
Teplota varu: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective