Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
88620.LQ
88620.LS
88620.LQEA
54.55
EUR
88620.LQ
88620.LS
Hydroxid sodný concentrate for dilution to 0.5 N vodný roztok, Acculute™ standard volumetric solution
Hydroxid sodný
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 1824
MDL No.: MFCD00003548
Vzorec:
NaOH Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa) Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |