Tlačiť
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 61.69 EUR
38073-1EA 38073-6X1EA
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 360
Hustota: 1.29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective