Tlačiť
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Potash caustic, Caustic potash
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 57.28 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) Volumetric, Fluka™
Hydroxid draselný
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: KOH
Mw: 56.11
Teplota varu: >100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 360
Hustota: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective