Tlačiť
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1L, 0.2 M HCl (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38287-1EA 38287-6X1EA
38287-1EAEA 72.1 EUR
38287-1EA 38287-6X1EA
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1L, 0.2 M HCl (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Concentrate for 1L standard solution
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Hustota: 1.11 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective