Tlačiť
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Varování
4655.EA 30.22 EUR
4655-01 4655.
Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.1 N vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina chlorovodíková
(1/10 equiv.=3.646 g HCl)
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)