Tlačiť
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: L-Histidine monohydrochloride monohydrate, (2S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate, His HCl monohydrate, H-His-OH.HCl.H2O, H-His-OH·HCl·H₂O, L-3-Imidazol-4-ylalanine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine hydrochloride hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
53370-100G 53370-25G 53370-500G
SIAL53370-100GEA 208.99 EUR
SIAL53370-100G SIAL53370-25G SIAL53370-500G
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Mw: 209.63
Teplota tavenia: 259
Hustota: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151027
Číslo CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM