Tlačiť
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
411730250 411731000 411730025 411735000
ACRO411730250EA 59.77 EUR
ACRO411730250 ACRO411731000 ACRO411730025 ACRO411735000
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát 98%
L(+)-Histidin monohydrochlorid monohydrát
Vzorec: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
Teplota tavenia: 259 °C
Hustota: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151027
Číslo CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=8aacf6dc4ef5382410cb743498272b48c3c36999&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 10 % (3 h) (145 to 150°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 3 to 5 (2.5 % at 25°C)
Specific optical rotation +9.2° to +10.6° (20°C, 589 nm) (c=11, 6 N HCl) (On anhydrous substance)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)