Tlačiť
Paladium 5% on barium sulphate hydrogenation catalyst, reduced, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
277991-10G 277991-1G 277991-50G
SIAL277991-10GEA 233.05 EUR
SIAL277991-10G SIAL277991-1G SIAL277991-50G
Paladium 5% on barium sulphate hydrogenation catalyst, reduced, Sigma-Aldrich®
Palladium
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6