Tlačiť
Paladium 5% on barium sulphate hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
76022-10G 76022-50G
SIAL76022-10GEA 198.96 EUR
SIAL76022-10G SIAL76022-50G
Paladium 5% on barium sulphate hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6