Tlačiť
Chlorid železitý 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
24212.298EA 119.94 EUR
24212.298 24212.367 24212.447
Chlorid železitý 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
Číslo MDL: MFCD00011005
Číslo CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
OSN: 2582
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 38 - 42 %