Tlačiť
Hydrazin-Hydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209592500 209590010
ACRO209592500EA 52.15 EUR
ACRO209592500 ACRO209590010
Hydrazin-Hydrat 80% (∼51% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 1,028 g/cm³
Teplota vzplanutia: 91 °C
Číslo MDL: MFCD00149931
Číslo CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
OSN: 2030
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.027 to 1.030 g/ml
Titration with HCl 78.9 to 80.5 % (N2H4.H2O)