Tlačiť
Hydrazin-Hydrat 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
296815000 296810025 296811000
ACRO296815000EA 76.51 EUR
ACRO296815000 ACRO296810025 ACRO296811000
Hydrazin-Hydrat 55% in aqueous solution (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
Mw: 32.05 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1.023 g/cm³
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149931
Číslo CAS: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
OSN: 3293
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml
Titration with HCl 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O)