Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40509.AE
40509.AP
40509.AEEA
127.16
EUR
40509.AE
40509.AP
Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) vodný roztok
Ammonium sulphide
CAS No.: 12135-76-1
Molecular Formula: (NH4)2S
Formula Weight: 68.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow to orange
Odour: Stench
UN No.: 2683
MDL No.: MFCD00010892
Vzorec:
H₈N₂S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010892 Číslo CAS: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 OSN: 2683 ADR: 8,II |