Tlačiť
Ammonium sulphide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
21352.292EA 251.5 EUR
21352.292 21352.441
Ammonium sulphide 20% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Ammonium sulphide
Vzorec: H₈N₂S
Číslo MDL: MFCD00010892
Číslo CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
OSN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1),II