Tlačiť
Hydroxid amonný 28%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
L13168.AP L13168.0F
L13168.APEA 32.61 EUR
L13168.AP L13168.0F
Hydroxid amonný 28%
Hydroxid amonný
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57.5 °C
Hustota: 0.90
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Merck Index: 14,494