Ammonia solution 28,0 - 30,0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
33285.30
33285.A1
33285.D9
33285.30EA
47.27
EUR
33285.30
33285.A1
33285.D9
Ammonia solution 28,0 - 30,0% ACS
Hydroxid amonný
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: NH4OH
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.90
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
pH: 12
Merck Reference: 14,494
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Vzorec:
NH₃ Mw: 35.05 g/mol Teplota varu: 32…37.7 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –60…–57.5 °C Hustota: 0.90 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066650 Číslo CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 OSN: 2672 ADR: 8 III Merck Index: 14,494 |