Tlačiť
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
21191.364EA 57.36 EUR
21191.364 21191.450
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 24 - 26 %