Tlačiť
Ammonia solution 25%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
1133.1000EA 36.77 EUR
1133.1000 1133.2500 1133.9025
Ammonia solution 25%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57.5 °C
Hustota: 0.907 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 25 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 8 ppm
Total S (as SO4) Max. 1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
CO3 (as CO2) Max. 15 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Ca (Calcium) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm