Tlačiť
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
271402TEA 56.79 EUR
271402T
Ammonia solution 25%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,907 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 25 %
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm