Tlačiť
Hydroxid amonný 25% in water, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
255210025 255210010 255210100
ACRO255210025EA 106.15 EUR
ACRO255210025 ACRO255210010 ACRO255210100
Hydroxid amonný 25% in water, extra pure
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Teplota varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011418
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl ≥25 % (As NH3)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm