Tlačiť
Ammonia solution 20%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
21180.242EA 35.49 EUR
21180.242 21180.297 21180.366 21180.446
Ammonia solution 20%, GPR RECTAPUR®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Hustota: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 18 - 22 %
Density (20/4) 0.910 - 0.930
Evaporation residue Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm