Hydroxid amonný 10% v/v aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
35575.AP
35575.K2
35575.K7
35575.APEA
52.87
EUR
35575.AP
35575.K2
35575.K7
Hydroxid amonný 10% v/v aqueous solution
Hydroxid amonný
CAS No.: 1336-21-6
Molecular Formula: H5NO
Formula Weight: 35.05
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
UN No.: 2672
MDL No.: MFCD00066650
Vzorec:
NH₃ Mw: 35.05 g/mol Hustota: 0.98 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066650 Číslo CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 OSN: 2672 ADR: 8 III |