Tlačiť
Tetramethylamoniumhydroxid 25% (w/w) in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138351000 138355000 138350025
ACRO138351000EA 58.16 EUR
ACRO138351000 ACRO138355000 ACRO138350025
Tetramethylamoniumhydroxid 25% (w/w) in methanol
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008280
Číslo CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
OSN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24.5 to 26.0 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)