Tetramethylamoniumhydroxid 25% (w/w) vodný roztok , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
20932.AK
20932.K2
20932.AKEA
74.21
EUR
20932.AK
20932.K2
Tetramethylamoniumhydroxid 25% (w/w) vodný roztok , 99,9999% (metals basis), Electronic Grade
Tetramethylamoniumhydroxid
Purity: 99.9999%
CAS No.: 75-59-2
Molecular Formula: C4H13NO
Formula Weight: 91.15
Physical Form: Liquid
Density: 1.016
Refractive Index: 1.3840
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: ca 102°
Beilstein Reference: 3558708
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 1835
MDL No.: MFCD00008280
Vzorec:
C₄H₁₃NO Teplota varu: ∼102 °C Hustota: 1,016 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008280 Číslo CAS: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 OSN: 1835 ADR: 8,II Merck Index: 14,9224 |