Tlačiť
Tetramethylamoniumhydroxid 10% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
420511000 420515000 420510010
ACRO420511000EA 43.72 EUR
ACRO420511000 ACRO420515000 ACRO420510010
Tetramethylamoniumhydroxid 10% in water
Tetramethylamoniumhydroxid
Vzorec: C₄H₁₃NO
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Hustota: 1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008280
Číslo CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
OSN: 1835
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 9.5 to 10.5 %
Refractive index 1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %