Tetraethylammonium hydroxide 35% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
36560.22
36560.36
36560.A3
36560.22EA
98.28
EUR
36560.22
36560.36
36560.A3
Tetraethylammonium hydroxide 35% (w/w) vodný roztok
Tetraethylammonium hydroxide
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: C8H21NO
Formula Weight: 147.26
Physical Form: Liquid
Density: 1.023
Refractive Index: 1.4040
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009024
Vzorec:
C₈H₂₁NO Hustota: 1,023 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009024 Číslo CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 OSN: 3267 ADR: 8,II Merck Index: 14,9201 |